Learn More
Hydroxyde de tétrabutylphosphonium, solution à 40 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11955871 100 mL Bouteille en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11955871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 395031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    124.00€ / 100mL
    Économisez 9.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS 14518-69-5, 7732-18-5
Point de fusion 15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9990g/mL
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C16H37OP
Numéro MDL MFCD00068456
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.999
Synonyme tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tétrabutylphosphanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 276.45
CID PubChem 84487
Poids de la formule 276.44
Pourcentage de pureté 37.5 to 42.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylphosphonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.