Learn More
Tetrabutylstannane, TRC
Code produit 30135632
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135632 10 g 10g
30003735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29129010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1461-25-2
Formule moléculaire C16 H36 Sn
Poids moléculaire (g/mol) 347.17
Synonyme Stannane, tetrabutyl-, Tetrabutylstannane, NSC 22330, NSC 28131, NSC 65524, Tetra-n-butylstannane, Tetra-n-butyltin, Tetrabutyltin, Tetrabutyltin(IV)
Nom IUPAC tetrabutylstannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutyltin
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
Poids de la formule 348.1839