Learn More
Tétracaïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetracaine |
| CAS | 94-24-6 |
| Formule moléculaire | C15 H24 N2 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester (8CI), 2-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate, Amethocaine, Ametop, Anetain, Butylocaine, Contralgin, Fissucain, Intercain, Laudocaine, Medicaine, Medihaler-Tetracaine, Meethobalm, Metraspray, Mucaesthin, Pontocaine, Rexocaine, Tetracaine, Uromucaesthin, β-Dimethylaminoethyl p-N-butylaminobenzoate, β-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C |
| Nom IUPAC | 2-(diméthylamino)éthyle 4-(butylamino)benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 264.36 |
| Poids de la formule | 264.1838 |