Learn More
Tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium(I), Rh 50,1-52,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366058 0.25 g 0.25g
11356058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010547.01
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14523-22-9 | C4Cl2O4Rh2 | 388.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14523-22-9
Formule moléculaire C4Cl2O4Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 388.75
Numéro MDL MFCD00135610
Clé InChI FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
Nom IUPAC bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium(I), Rh 50.1-52.9%
Point de fusion 121°C
Quantité 0.25 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
Poids de la formule 388.76
Forme physique Cristalline