Learn More
Tétrachlorobiphénol S, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrachloro Biphenol S |
| CAS | 30609-79-1 |
| Formule moléculaire | C12H6Cl4O4S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4,4'-Sulfonylbis[2,6-dichlorophenol], NSC 2026693,3',5,5'-Tetrachloro-4,4'-dihydroxybiphenyl Sulfone, Bis(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl) Sulfone |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H6Cl4O4S/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)21(19,20)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4,17-18H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2 |
| Nom IUPAC | 2,6-dichloro-4-(3,5-dichloro-4-hydroxyphényl)sulfonylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 388.05 |
| Poids de la formule | 385.8741 |