Learn More
Tétrachlorobis(tétrahydrofurane)titane(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304517 10 g -
11324517 2 g 2g
11314517 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11304517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039594.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31011-57-1 | Molecular Formula: C8H16Cl4O2Ti | Molecular Weight: 333.881 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31011-57-1
Formule moléculaire C8H16Cl4O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 333.881
Numéro MDL MFCD00077884
Clé InChI LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium, tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium iv, bis tetrahydrofuran ; titanium tetrachloride, titanium iv chloride tetrahydrofuran complex
CID PubChem 10958563
Nom IUPAC oxolane;tetrachlorotitanium
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV)
Point de fusion 126°C to 128°C
Couleur Jaune
Point d’éclair -17°C (1°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN2925
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water
Poids de la formule 333.91
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre / cristallin