Learn More
Tétrachlorocyclopropène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10423361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10423361 25 g Flacon en verre 25g
10423171 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10423361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420190250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6262-42-6 | C3Cl4 | 177.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6262-42-6
Formule moléculaire C3Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 177.84
Numéro MDL MFCD00001267
Clé InChI BLZOHTXDDOAASQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachlorocyclopropene, cyclopropene, tetrachloro, 1,2,3,3-tetrachloro-cyclopropene, tetrachlorocycloprop-1-ene, acmc-20ajjz, dsstox_cid_1660, dsstox_rid_76272, dsstox_gsid_21660, cyclopropene,1,2,3,3-tetrachloro
CID PubChem 80428
Nom IUPAC 1,2,3,3-tétrachlorocyclopropène
SMILES C1(=C(C1(Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tetrachlorocyclopropene
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Point d’ébullition 125°C to 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5063 to 1.5083
Quantité 25 g
Poids de la formule 177.84
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachlorocyclopropene
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.