Learn More
Tétrachlorocyclopropène, TRC
Code produit 30425003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30425003 1 g
30415100 500 mg
30426583 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425003 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2915081G
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6262-42-6
Formule moléculaire C3Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 177.84
Synonyme Perchlorocyclopropene, 1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene
Nom IUPAC 1,2,3,3-tétrachlorocyclopropène
SMILES ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachlorocyclopropene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
Poids de la formule 175.8754