Learn More
Tétrachlorocyclopropène, TRC
Code produit 30426583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30426583 250 mg
30425003 1 g
30415100 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426583 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT291508250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6262-42-6
Formule moléculaire C3Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 177.84
Synonyme Perchlorocyclopropene, 1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene
Nom IUPAC 1,2,3,3-tétrachlorocyclopropène
SMILES ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachlorocyclopropene
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
Poids de la formule 175.8754