Learn More
Tétrachloroéthylène, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676722 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676722 1 L Flacon en verre 1L
10254900 500 mL Flacon en verre 500mL
10397160 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10469803 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10676722 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138010010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Tétrachloroéthylène, 99 %, C2Cl4, numéro CAS-127-18-4, ankilostine, dichlorure de carbone, éthène, tétrachloro, tétrachlorure d’éthylène, perc, perchloréthylène, perchloroéthylène, tétrachloréthylène, tétrachloroéthène, tétrachloroéthylène, 2,5 L, 0,003 % max. (NaOH), 98,5 % min (GC), 01, 187
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-18-4
Formule moléculaire C2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
Numéro MDL MFCD00000834
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthène
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloroethylene
Alcalinité 0.003% max. (NaOH)
Point de fusion -22.0°C
Densité 1.6250g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C=CCl2
Indice de réfraction 1.505
Quantité 1 L
Beilstein 01, 187
Résidus après évaporation 0.005% max.
Merck Index 15, 9335
Gravité spécifique 1.625
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, oils, chloroform, and benzene
Viscosité 0.89 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 165.83
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrachloroethylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.