Learn More
Tétrachloroéthylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440591 2500 mL 2500mL
11430591 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440591 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20089.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.40€
    63.65€ / 2500mL
    Économisez 6.75€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroéthylène est également utilisé comme solvant. Il est impliqué dans le nettoyage à sec ainsi que dans le dégraissage des pièces métalliques. Il trouve l’application comme un détecteur à neutrinos. Il est utilisé comme décapant de peinture et comme détachant de spot dans les produits de consommation. Il sert de précurseur à la fabrication d’autres produits chimiques. Il joue un rôle important dans les répulsifs d’eau, les décapants de peinture, les encres d’impression, les colles, les scellants, les produits de polissage et les lubrifiants. En tant qu’additif électrolytique à formation de film, il est utilisé dans la fabrication de batteries au lithium-ion et est activement impliqué comme solvant d’extraction dans la détermination de l’huile et de la graisse dans l’eau par FT-IR.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther, du chloroforme, du benzène et de l’hexane. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les métaux alcalins et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-18-4
Formule moléculaire C2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
Numéro MDL MFCD00000834
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloroethylene
Point de fusion °C to 22°C
Densité 1.623
Point d’ébullition 120°C to 121°C
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Formule linéaire 2C=CCl2
Indice de réfraction 1.5055
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1897
Beilstein 1361721
Merck Index 14,9190
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,chloroform,benzene and hexane. Slightly miscible with water.
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthène
Poids de la formule 165.83
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrachloroethylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrachloroethylene