Learn More
Tétrachloroéthylène, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Code produit 15622840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15622840 1 L Flacon en verre 1L
15612840 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15622840 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2703931L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    134.82€ / 1L
    Économisez 29.18€
    17% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,9%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-18-4
Formule moléculaire C2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
Numéro MDL MFCD00000834
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloroethylene
Note relative au nom CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99.9%
Absorbance max. 1.0 à 290 nm, max. 0,03 à 400 nm, max. 0,05 à 350 nm, max. 0,10 à 305 nm, max. 0,20 à 300 nm, max. 0,30 à 295 nm
% max. CAS 100.0000%
Point de fusion -22 °C (littérature)
Densité 1,623 g/mL à 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 120 °C à 122 °C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl2=CCl2
Quantité 1 L
Numéro UN UN1897
Beilstein 1361721
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthène
Poids de la formule 165.83
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité HPLC
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrachloroethylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrachloroethylene