Learn More
Tétrachloroéthylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrachloroethene |
| CAS | 127-18-4 |
| Formule moléculaire | C2 Cl4 |
| Quantité | 250 mL |
| Synonyme | Ethene','1,1,2,2-tetrachloro-, Ethene','tetrachloro- (9CI), Ethylene','tetrachloro- (8CI), 1,1,2,2-Tetrachloroethene, 1,1,2,2-Tetrachloroethylene, Ankilostin, Antisal 1, Asahi Perchlor, Didakene, Dilatin PT, Ethylene tetrachloride, F 1110, F 1110 (halocarbon), Fedal-Un, Freon 1110, LXGL 15, NSC 9777, Nema, PCE, PCE (chlorohydrocarbon), PerSec, Perchlorethylene, Perchloroethene, Perchloroethylene, Perclene, Perklone, Persa P 3, R 1110, Tetlen, Tetracap, Tetrachlorethylene, Tetrachloroethene, Tetrachloroethylene, Tetraguer, Tetraleno, Tetropil |
| Formule InChI | InChI=1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6 |
| SMILES | ClC(=C(Cl)Cl)Cl |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2-tétrachloroéthène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.83 |
| Poids de la formule | 163.8754 |