Learn More
Tétrachloroguaïacol, TRC
Code produit 30409737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409737 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT292275100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloroguaiacol
CAS 2539-17-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H4 Cl4 O2
Quantité 100 mg
Synonyme Tetrachloroguajacol
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl4O2/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h12H,1H3
SMILES COc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrachloro-6-méthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 261.92
Poids de la formule 259.8965
Pourcentage de pureté >95