Learn More
Tétrachlorohydroquinone, MP Biomedicals
Code produit 11449064 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11449064 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11449064 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521865101
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Formule moléculaire C6H2Cl4O2
Quantité 100 g
Synonyme tetrachlorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrachlorohydroquinone, dihydro-p-chloranil, tetrachloro-p-benzohydroquinone, tetrachlorobenzoquinol, nordrosophilin a, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzenediol, perchlorohydroquinone, hydroquinone, tetrachloro, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrachloro
Clé InChI STOSPPMGXZPHKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl)Cl)O
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrachlorobenzène-1,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 247.88
CID PubChem 66603
ChEBI CHEBI:17042
Poids de la formule 247.89