Learn More
Anhydride tétrachlorophtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477997 500 g 500g
11487997 2500 g 2500g
11497997 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17404.36
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 117-08-8 | C8Cl4O3 | 285.885 g/mol
Protection of amines as their tetrachlorophthalimide derivatives, by reaction with the anhydride in the presence of triethylamine, has been found to be useful in oligosaccharide chemistry. The group is stable to a wide range of reagents but can be selectively cleaved with ethylenediamine at lower temperatures than for the parent phthalimide derivatives; in particular, carboxylic esters are not cleaved under these conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La protection des amines en tant que dérivés du tétrachlorophtalimide, par réaction avec l’anhydride en présence de triéthylamine, s’est avérée utile dans la chimie des oligosaccharides. Le groupe est stable à une large gamme de réactifs, mais peut être clivé de façon sélective avec l’éthylènediamine à des températures plus basses que pour les dérivés du phtalimide parent ; en particulier, les esters carboxyliques ne sont pas clivés dans ces conditions.
Solubilité
S’hydrolyse lentement dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-08-8
Formule moléculaire C8Cl4O3
Poids moléculaire (g/mol) 285.885
Numéro MDL MFCD00005920
Clé InChI AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
CID PubChem 8326
ChEBI CHEBI:59097
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrachloro-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachlorophthalic anhydride
Point de fusion 254°C to 258°C
Point d’ébullition 349°C to 354°C
Point d’éclair 362°C (683°F)
Odeur Weak
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 211560
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes slowly in water.
Poids de la formule 285.9
Pourcentage de pureté 98%