Learn More
Anhydride tétrachlorophtalique, TRC
Code produit 30415102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415102 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415102 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT291510250G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachlorophthalic Anhydride
CAS 117-08-8
Formule moléculaire C8Cl4O3
Quantité 250 g
Synonyme Tetrachlorophthalic Anhydride, 1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic Anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 1484, Niagathal, Tetrachlorophthalic Acid Anhydride
Formule InChI InChI=1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrachloro-2-benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 285.9
Poids de la formule 283.8602