Learn More
Acide tétrachloropicolinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrachloropicolinic Acid |
| CAS | 10469-09-7 |
| Formule moléculaire | C6 H Cl4 N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Tetrachloro-2-pyridinecarboxylic Acid, Tetrachloro-2-picolinic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-1-2(8)4(6(12)13)11-5(10)3(1)9/h(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nom IUPAC | Acide 3,4,5,6-tétrachloropyridine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.89 |
| Poids de la formule | 258.8761 |