Learn More
Tétrachlorosilane, TRC
Code produit 30419546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419546 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT30201510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachlorosilane
CAS 10026-04-7
Formule moléculaire SiCl4
Quantité 10 g
Synonyme Perchlorosilane, Silicon chloride (SiCl4), LS 10, LS 10 (silane), Silicon tetrachloride
Formule InChI InChI=1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC tétrachlorosilane
Poids moléculaire (g/mol) 169.9
Poids de la formule 167.8523