Learn More
WTW™ Électrode de conductivité TetraCon™ 925-P
Code produit 15144155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
0°C à 100°C
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) en fonctionnement Conditionnement
15144155 0°C à 100°C 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15144155 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 301716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.02€
    660.00€ / 1 pièces
    Économisez 258.02€
    28% de réduction
En stock
Mesure numérique universelle de la conductivité dans des échantillons aqueux. Pour une utilisation avec MPP IDS ou pour une connexion au câble AS/IDS-x.
WTW fabrique depuis des décennies des cellules de mesure de conductivité de la plus haute qualité. Ce sont également les bases de la IDS cellules de mesure de conductivité. Les avantages de IDS Cette technologie inclut le transfert automatique de la constante de cellule et donc l'exclusion des éventuelles saisies erronées.
Deux modèles sont disponibles pour couvrir toute la plage de conductivité :
La cellule de mesure à quatre électrodes TetraCon™ 925 pour une conductivité moyenne et élevée, pour l'eau pure et pour une faible conductivité ; et la cellule de mesure à deux électrodes LR 925/01 comprenant un récipient d'écoulement. WTW a fait ses preuves IDS Les cellules de mesure de conductivité sont désormais disponibles en version à tête de prise durable.
La prise universelle s'adapte au capteur sans fil. – Il n'est plus nécessaire de déplacer des câbles. De plus, il peut être connecté à des câbles AS/IDS-x d'une longueur allant jusqu'à 100 m. Grâce à cette nouvelle technologie WTW élargit considérablement la gamme d'applications et le confort de mesure de ses systèmes de mesure de conductivité numériques.
  • Technologie d’électrode éprouvée
  • Transfert automatique de la constante cellulaire et de la compensation de la température
  • Large champ d'application - 1 μS/cm à 2000 mS/cm
  • Cellule de conductivité IDS à 4 électrodes avec électrodes en graphite, tige en époxy, constante de cellule –0,475 cm 1, étanche jusqu'à 10 bar (IP 68)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description TetraCon 925-P
À utiliser avec (équipement) MPP IDS ou pour se connecter au câble AS/IDS-x
Type Électrodes de conductivité
Comprend Cellule de mesure à quatre électrodes en graphite, tête enfichable pour câbles AS/IDS-x, MPP 930 ou modules sans fil IDS WLM-S. (Le câble n’est pas inclus.)
Matériau Époxy
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Longueur (métrique) 120 mm