Learn More
WTW™ Cellule de conductivité en graphite à 4 électrodes TetraCon™
Code produit 10159271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Graphite
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10159271 Graphite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10159271 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 301602
Expédition estimée: 04-12-2026
WTW comporte deux cellules de mesure spéciales spécifiquement adaptées à ces applications : Le TetraCon™ S est constitué d’un corps d’électrode, parfaitement adapté pour mesurer les échantillons pâteux grâce à sa forme de pelle et facile à nettoyer. Le TetraCon™ 325/C est équipé d’une tête résistante aux produits chimiques en PEEK pour mesurer des échantillons particulièrement acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cellule de conductivité à 4 électrodes
À utiliser avec (équipement) Système d’électrode spécial TetraCon™ 325/S
À utiliser avec (application) Éliminez les erreurs causées par les effets de polarisation et les échantillons sales
Comprend Capteur de température intégré, câble de 4,9 pi, fiche étanche
Matériau Graphite
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Longueur (métrique) du câble 1,5 m
Diamètre (métrique) 15,3 mm