Learn More
Tétracontane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10155370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10155370 500 mg Flacon en verre 500mg
11974401 2.5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10155370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309165000
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4181-95-7
Formule moléculaire C40H82
Poids moléculaire (g/mol) 563.10
Numéro MDL MFCD00015267
Clé InChI KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
CID PubChem 20149
Nom IUPAC Tétracontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracontane
Point de fusion 80.0°C to 83.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)38CH3
Quantité 500 mg
Beilstein 01,III,592
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in petroleum ether
Poids de la formule 563.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique En poudre ou en paillettes