Learn More
MedChemExpress Tetracosactide
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.04% |
| CAS | 16960-16-0 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 2933.44 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Tetracosactrin |