Learn More
MedChemExpress Tetracosactide
Code produit 16493966
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493966 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16493966 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYP0060
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Tetracosactide (INN) is an analogue of adrenocorticotrophic hormone (ACTH), with the biological activity of stimulating production of corticosteroids in the adrenal cortex.
Spécification
Pureté 98.04%
CAS 16960-16-0
Contenu et stockage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Poids moléculaire 2933.44 g/mol
Type de produit Peptides
Quantité 25 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Tetracosactrin