Learn More
Tétracosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10725981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10725981 25 g Flacon en plastique 25g
10103670 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10725981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138040250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-31-1
Formule moléculaire C24H50
Poids moléculaire (g/mol) 338.65
Numéro MDL MFCD00009352
Clé InChI POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
CID PubChem 12592
ChEBI CHEBI:32936
Nom IUPAC Tétracosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracosane
Note relative au nom 99%
Point de fusion 49°C to 52°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 391°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)22CH3
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 338.65
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons brillants