Learn More
Acide Tétracosanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lignoceric Acid |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26) |
| Poids de la formule | 368.3654 |