Learn More
Gibco™ Tetracycline Hydrochloride
Code produit 16376552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16376552 500 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16376552 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A39246
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
La tétracycline est une poudre cristalline jaune et inodore, couramment utilisée comme agent pour activer l’expression génétique à partir d’un plasmide d’expression inductible dans des cellules modifiées exprimant la protéine de répression de la tétracycline.
Le chlorhydrate de tétracycline est le sel de chlorhydrate de la tétracycline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tétracycline hydrochloride
Forme physique Poudre
Quantité 500 mg
Conditions d’expédition Glace humide