Learn More
Tetracycline hydrochloride, 96%
Code produit 11479367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479367 25 g 25g
11489367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21408.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Le chlorhydrate de tétracycline, numéro CAS 64-75-5, est un antibiotique à large spectre qui cible les bactéries à Gram-négatif et à Gram-positif.
Tetracycline hydrochloride is used to induce apoptosis in osteoclasts. It is used to treat acne and other skin infections, respiratory tract infections like pneumonia, genital, urinary infections, leptospirosis, helicobacter pylori, taxoplasmosis, mycoplasma, psittacosis for dog and cats. It also works more effectively in animals that have tick-borne infections. It is also useful in cell culture applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le chlorhydrate de tétracycline est le sel de chlorhydrate de
l’antibiotique tétracycline
•La tétracycline bloque la liaison amino-acyl-ARNt pendant
la synthèse des protéines bactériennes
•La tétracycline est un antibiotique naphtacène à large spectre qui
inhibe la croissance des bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
Applications
• La tétracycline peut être utilisée comme agent de sélection dans les cultures
cellulaires
• Elle peut également être utilisée pour activer l’expression génétique inductible
dans les cellules conçues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 64-75-5
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 480.898
Numéro MDL MFCD00078142
Clé InChI HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
CID PubChem 129628373
Nom IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Tetracycline hydrochloride
Type Tetracycline Hydrochloride
Point de fusion 220°C to 223°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,9196
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol. Insoluble in ether and hydrocarbons.
Poids de la formule 480.91
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline hydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.