Learn More
Tetracycline hydrochloride, 96%
Code produit 11489367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489367 100 g 100g
11479367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21408.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.46€
    143.65€ / 100g
    Économisez 32.81€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le chlorhydrate de tétracycline, numéro CAS 64-75-5, est un antibiotique à large spectre qui cible les bactéries à Gram-négatif et à Gram-positif.
Tetracycline hydrochloride is used to induce apoptosis in osteoclasts. It is used to treat acne and other skin infections, respiratory tract infections like pneumonia, genital, urinary infections, leptospirosis, helicobacter pylori, taxoplasmosis, mycoplasma, psittacosis for dog and cats. It also works more effectively in animals that have tick-borne infections. It is also useful in cell culture applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le chlorhydrate de tétracycline est le sel de chlorhydrate de
l’antibiotique tétracycline
•La tétracycline bloque la liaison amino-acyl-ARNt pendant
la synthèse des protéines bactériennes
•La tétracycline est un antibiotique naphtacène à large spectre qui
inhibe la croissance des bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
Applications
• La tétracycline peut être utilisée comme agent de sélection dans les cultures
cellulaires
• Elle peut également être utilisée pour activer l’expression génétique inductible
dans les cellules conçues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-75-5
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 480.898
Numéro MDL MFCD00078142
Clé InChI HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
CID PubChem 129628373
Nom IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracycline hydrochloride
Type Tetracycline Hydrochloride
Point de fusion 220°C to 223°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Rotation optique −247° (c=1, 0.1M HCl)
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,9196
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol. Insoluble in ether and hydrocarbons.
Poids de la formule 480.91
Pourcentage de pureté 96%