Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de tétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Code produit 10695272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695272 500 mg Flacon en verre -
10626784 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10695272 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 233105000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le chlorhydrate de tétracycline, numéro CAS 64-75-5, est un antibiotique à large spectre qui cible les bactéries à Gram-négatif et à Gram-positif.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chlorhydrate de tétracycline est le sel de chlorhydrate de l’antibiotique tétracycline
  • La tétracycline bloque la liaison amino-acyl-ARNt pendant la synthèse des protéines bactériennes
  • La tétracycline est un antibiotique naphtacène à large spectre qui inhibe la croissance des bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
Applications
  • La tétracycline peut être utilisée comme agent de sélection dans les cultures cellulaires
  • Elle peut également être utilisée pour activer l’expression génétique inductible dans les cellules conçues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-75-5
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 480.898
Numéro MDL MFCD00078142
Clé InChI HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
CID PubChem 129628373
Nom IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(diméthylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracycline hydrochloride
Type Tetracycline Hydrochloride
Forme physique Poudre
Point de fusion 223.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique − 252.00
Couleur Jaune
Quantité 500 mg
Beilstein 14, IV, 2625
Merck Index 15, 9341
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: soluble in ethanol: 5g/L, insoluble in ether, hydrocarbons and acetone
Poids de la formule 480.9
Pourcentage de pureté ≥95 (anhydrous and solvent free), 80 wt% (as is, calculated)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.