Learn More
Chlorhydrate de tétracycline, Fisher BioReagents
Code produit 10460264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10460264 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10460264 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP912100
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La tétracycline bloque la synthèse des protéines et permet de sélectionner des plasmides recombinants résistants à la tétracycline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracycline Hydrochloride
Type Chlorhydrate de tétracycline
Forme physique Pleine
CAS 64-75-5
pH 2.5
Point de fusion 223 °C
Perte à la dessiccation 2,0 % maximum.
Conditionnement Flacon poly
Puissance > 900 μg/mg
Rotation spécifique -255 à -240°
Couleur Jaune
Quantité 100 g
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
Merck Index 15, 9341
Clé InChI HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N
SMILES CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl
Nom IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(diméthylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 480.898
CID PubChem 129628373
Poids de la formule 480.9
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.