Learn More
Tetracycline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16482189
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16482189 1 g 1g
16460948 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16482189 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0474
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress Tetracycline (hydrochloride) is a broad-spectrum antibiotic, exhibiting activity against a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria.
Tetracycline (hydrochloride) is a broad-spectrum antibiotic, exhibiting activity against a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracycline hydrochloride
Forme physique Powder
CAS 64-75-5
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (129.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (103.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1(C(C(C(N)=O)=C2O)=O)[C@@]([C@@H]2N(C)C)([H])C[C@@]([C@](O)(C3=CC=C4)C)([H])C(C(C3=C4O)=O)=C1O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 480.9
Poids de la formule 480.9
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research