Learn More
Tétracycline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15424259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61714.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Peut induire l’apoptose dans les ostéoclastes
Tetracycline is used for treatment of chronic inflammatory cells. Tetracycline derivatives induce apoptosis in osteoclasts, Jurkat T lymphocyte cells and in cultured monocytes and macrophages. It is a compound that has been shown to induce apoptosis in various cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tétracycline est utilisée pour le traitement des cellules inflammatoires chroniques. Les dérivés de la tétracycline induisent l’apoptose dans les ostéoclastes, les cellules de lymphocytes T Jurkat et les monocytes et macrophages mis en culture. Il s’agit d’un composé qui a été démontré pour induire l’apoptose dans diverses cellules.
Solubilité
Solubilité limitée dans l’eau. Soluble dans 1 M HCI avec chauffage.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-54-8
Formule moléculaire C22H24N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 444.44
Numéro MDL MFCD00151232
Clé InChI JYHCQVWYCGHXGP-BPPSBWQWSA-N
CID PubChem 54675776
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)C4=C(O)C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracycline
Type Tetracycline
Forme physique Poudre cristalline
Point de fusion 172°C to 174°C
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Beilstein 2230417
Merck Index 14,9196
Informations sur la solubilité Limited solubility in water; Soluble in 1M HCl with heating.
Nom IUPAC (2Z,4S,4aS,5aS,6S,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione
Poids de la formule 444.43
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetracycline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline