Learn More
Tétracyclohexyltine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373487 5 g 5g
11363487 1 g 1g
11383487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11373487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018822.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1449-55-4 | C24H44Sn | 451.326 g/mol
It is used as the ion carrier for the construction of a highly selective salicylate sensor. This sensor shows a Nernstian response to salicylate ions over a very wide concentration (1.0 × 10-7-1.0 × 10-1 M) in a pH range of 5.5-10.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1449-55-4
Formule moléculaire C24H44Sn
Poids moléculaire (g/mol) 451.326
Numéro MDL MFCD00014278
Clé InChI JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn
CID PubChem 74056
Nom IUPAC Tétracyclohexylstannane
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracyclohexyltin
Point de fusion 241°C to 250°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3146
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (8.1E-9 g/L) (25°C),
Poids de la formule 451.31
Forme physique Poudre