Learn More
Tétradécaméthylcycloheptasiloxane, TRC
Code produit 30419559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419559 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419559 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29210025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecamethylcycloheptasiloxane
CAS 107-50-6
Formule moléculaire C14H42O7Si7
Quantité 25 mg
Synonyme Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14-Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane
Formule InChI InChI=1S/C14H42O7Si7/c1-22(2)15-23(3,4)17-25(7,8)19-27(11,12)21-28(13,14)20-26(9,10)18-24(5,6)16-22/h1-14H3
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14-tétradécaméthyl-1,3,5,7,9,11,13-heptaoxa-2,4,6,8,10,12,14-heptasilacyclotétradécane
Poids moléculaire (g/mol) 519.08
Poids de la formule 518.1315