Learn More
Tétradécaméthylcycloheptasiloxane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetradecamethylcycloheptasiloxane |
| CAS | 107-50-6 |
| Formule moléculaire | C14H42O7Si7 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14-Tetradecamethyl-cycloheptasiloxane |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H42O7Si7/c1-22(2)15-23(3,4)17-25(7,8)19-27(11,12)21-28(13,14)20-26(9,10)18-24(5,6)16-22/h1-14H3 |
| SMILES | C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
| Nom IUPAC | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14-tétradécaméthyl-1,3,5,7,9,11,13-heptaoxa-2,4,6,8,10,12,14-heptasilacyclotétradécane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 519.08 |
| Poids de la formule | 518.1315 |