Learn More
Tetradecanal, TRC
Code produit 30011530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011530 5 g 5g
30007816 500 mg 500mg
30008804 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011530 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2914405G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-25-4
Formule moléculaire C14 H28 O
Poids moléculaire (g/mol) 212.37
Synonyme Tetradecanal, 1-Tetradecanal, Aldehyde Peche, Myristinaldehyde, Myristylaldehyde, NSC 66435, Peach Aldehyde, Tetradecanaldehyde, Tetradecyl Aldehyde, n-Tetradecanal, n-Tetradecyl Aldehyde
Nom IUPAC Tetradecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecanal
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h14H,2-13H2,1H3
Poids de la formule 212.214