Learn More
Acide tétradécanedioïque, TRC
Code produit 30425106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425106 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT292488500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,12-Dodecanedicarboxylic acid
CAS 821-38-5
Formule moléculaire C14 H26 O4
Quantité 500 mg
Synonyme Tetradecanedioic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,12-Dicarboxydodecane, 1,12-Dodecanedicarboxylic acid, 1,14-Tetradecanedioic acid, DCA 14, Emerox 114, NSC 9504
Formule InChI InChI=1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide tétradécanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 258.35
Poids de la formule 258.1831