Learn More
Tetradecyl diphenylphosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetradecyl diphenylphosphate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H39O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-24-28-31(27,29-25-20-15-13-16-21-25)30-26-22-17-14-18-23-26/h13-18,20-23H,2-12,19,24H2,1H3 |
| Poids de la formule | 446.2586 |