Learn More
Sulfate de sodium tétradécyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11944571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11944571 25 g Flacon en verre 25g
10458862 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11944571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    369.65€ / 25g
    Économisez 102.35€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-50-0
Formule moléculaire C14H29NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 316.43
Numéro MDL MFCD00007468
Clé InChI UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
CID PubChem 23665770
Nom IUPAC Sulfate de sodium ;tétradécyle
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecyl sodium sulfate
Point de fusion 199.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 94% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13OSO3Na
Quantité 25 g
Poids de la formule 316.44
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre de microcristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetradecyl sodium sulphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetradecyl sulphate