Learn More
Tétraéthoxyméthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraethoxymethane |
| CAS | 78-09-1 |
| Formule moléculaire | C9H20O4 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1,1',1'',1'''-[Methanetetrayltetrakis(oxy)]tetrakis-ethane, Orthocarbonic Acid Tetraethyl Ester, NSC 28574, Tetraethyl Orthocarbonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20O4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)(OCC)OCC |
| Nom IUPAC | Triéthoxyméthoxyéthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.25 |
| Poids de la formule | 192.1362 |