Learn More
Tétraéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477167
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477167 2500 mL 2500mL
11433950 100 mL -
11467167 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14965.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraéthoxysilane est le principal précurseur de la synthèse des zéolites et du dioxyde de silicium, qui est utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs. Il est largement utilisé comme agent de réticulation dans les polymères de silicone et dans les préparations d’aérogel.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le 2-propanol.
Remarques
Se dégrade dans l’eau. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-10-4
Formule moléculaire C8H20O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 208.329
Numéro MDL MFCD00009062
Clé InChI BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
CID PubChem 6517
Nom IUPAC silicate de tétraéthyle
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethoxysilane
Point de fusion -85°C
Densité 0.934
Point d’ébullition 168°C
Point d’éclair 46°C (116°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Pleasant
Formule linéaire (C2H5O)4Si
Indice de réfraction 1.383
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1292
Beilstein 1422225
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3851
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and 2-propanol.
Poids de la formule 208.33
Pourcentage de pureté 98%