Learn More
Tétraéthoxysilane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
Conditionnement:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397687 50 g 50g
11367687 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014082.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
As a binding agent and as a polymerization catalystTetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as a cross linking agent in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-10-4
Formule moléculaire C8H20O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 208.329
Numéro MDL MFCD00009062
Clé InChI BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
CID PubChem 6517
Nom IUPAC silicate de tétraéthyle
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethoxysilane
Point de fusion 85°C
Densité 0.934 g/mL
Point d’ébullition 168°C
Point d’éclair 46°C (116°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Indice de réfraction 1.382
Quantité 50 g
Beilstein 1422225
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and 2-propanol.
Poids de la formule 208.33
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester