Learn More
(diméthylaminométhylène)diphosphonate de tétraéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421988 5 g 5g
11431988 25 g 25g
11441988 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14581.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 18855-52-2 | C11H27NO6P2 | 331.286 g/mol
Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate undergoes Horner-Wadsworth-Emmons olefination with an aldehyde gives the ?-phosphonato enamine, readily convertible to the homologous acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphosphonate de tétraéthyle (diméthylaminométhylène)subit l’oléfination d’Horner-Wadsworth-Emmons avec un aldéhyde qui conduit à l’énamine de la phosphonato, facilement convertible en acide homologue.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18855-52-2
Formule moléculaire C11H27NO6P2
Poids moléculaire (g/mol) 331.286
Numéro MDL MFCD00015128
Clé InChI SQDDGOVNJMIFFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl dimethylaminomethylenediphosphonate, tetraethyl dimethylaminomethylene diphosphonate, phosphonic acid, dimethylamino methylene bis-, tetraethyl ester, tetraethyl dimethylamino methylene bisphosphonate, acmc-1bs7f, 1,1-bis diethoxyphosphoryl-n,n-dimethylmethanamine, dimethylamino methylene bis phosphonic acid diethyl ester, diethyl diethoxyphosphoryl dimethylamino methylphosphonate, diethoxy-phosphoryl-dimethylamino-methyl-phosphonic acid diethyl ester
CID PubChem 86795
Nom IUPAC 1,1-bis(diéthoxyphosphoryl)-N,N-diméthylméthanamine
SMILES CCOP(=O)(C(N(C)C)P(=O)(OCC)OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate
Point d’ébullition 138°C to 140°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.451
Quantité 5 g
Beilstein 1914890
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 331.29
Pourcentage de pureté 97%