Learn More
Éthylènediphosphonate de tétraéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472287 25 g 25g
11452287 1 g 1g
11462287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14206.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 995-32-4 | C10H24O6P2 | 302.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 995-32-4
Formule moléculaire C10H24O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 302.24
Numéro MDL MFCD00015133
Clé InChI RSQYXXACEZCDFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl ethylenediphosphonate, tetraethyl ethylenebisphosphonate, ethylenediphosphonic acid tetraethyl ester, tetraethyl ethane-1,2-diylbis phosphonate, 1,2-bis diethoxyphosphoryl ethane, 1,2-bis diethyl-phosphonato ethane, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis-, tetraethyl ester, diethyl 2-diethoxyphosphoryl ethylphosphonate, phosphonic acid, ethylenedi-, tetraethyl ester, acmc-209scy
CID PubChem 70446
Nom IUPAC 1,2-bis(diéthoxyphosphoryl)éthane
SMILES CCOP(=O)(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyl ethylenediphosphonate
Densité 1.146
Point d’ébullition 153°C to 154°C (0.9 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.441
Quantité 25 g
Beilstein 1800096
Poids de la formule 302.25
Pourcentage de pureté 98%