Learn More
Tétraéthyle fluorescéine Bis(méthylène)bis(azanetriyl)tétraacétatate, TRC
Code produit 30415790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30415790 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT292720100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyl Fluorescein Bis(methylene)bis(azanetriyl)tetraacetate
CAS 1170856-93-5
Formule moléculaire C38H42N2O13
Quantité 100 mg
Synonyme Tetraethyl 2,2’,2’’,2’’’-(((3’,6’-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9’-xanthene]-4’,5’-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
Formule InChI InChI=1S/C38H42N2O13/c1-5-48-31(43)19-39(20-32(44)49-6-2)17-24-29(41)15-13-27-35(24)52-36-25(18-40(21-33(45)50-7-3)22-34(46)51-8-4)30(42)16-14-28(36)38(27)26-12-10-9-11-23(26)37(47)53-38/h9-16,41-42H,5-8,17-22H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)Cc1c(O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
Nom IUPAC Éthyle 2-[[5'-[[bis(2-éthoxy-2-oxoethyl)amino]méthyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthène]-4'-yl]méthyl-(2-éthoxy-2-oxoethyl)amino]acacetate
Poids moléculaire (g/mol) 734.75
Poids de la formule 734.2687