Learn More
Méthylènediphosphonate de tétraéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10125470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10125470 5 mL Flacon en verre 5mL
10398993 1 mL Flacon en verre 1mL
10581794 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10125470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308820050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-94-2
Formule moléculaire C9H22O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 288.22
Numéro MDL MFCD00039887
Clé InChI STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
CID PubChem 15455
Nom IUPAC diethyl [(diethoxyphosphoryl)methyl]phosphonate
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tetraethyl methylenediphosphonate
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 171.0°C to 174.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2[P(O)(OC2H5)2]2
Indice de réfraction 1.4405 to 1.4445
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.16
Poids de la formule 288.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.