Learn More
Méthylènediphosphonate de tétraéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581794 25 mL Flacon en verre 25mL
10398993 1 mL Flacon en verre 1mL
10125470 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308820250
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1660-94-2
Formule moléculaire C9H22O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 288.22
Numéro MDL MFCD00039887
Clé InChI STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
CID PubChem 15455
Nom IUPAC 1-[diéthoxyphosphorylméthyl(éthoxy)phosphoryl]oxyéthane
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyl methylenediphosphonate
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 171.0°C to 174.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2[P(O)(OC2H5)2]2
Indice de réfraction 1.4405 to 1.4445
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.16
Poids de la formule 288.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide