Learn More
Méthylènediphosphonate de tétraéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451898 5 g 5g
11461898 25 g -
11471898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14532.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288.22 g/mol
Tetraethyl methylidenediphosphonate is used in the synthesis of tetrazoloquinoline-based mono- and bisphosphonate esters. It acts as an intermediate for the synthesis of bisphosphonate and bisphosphonic acid derivatives with anticancer and antischistosomal activity. It is also used as a reactant for synthesis of dual substrate-site inhibitors of 3-deoxy-D-arabino-heputosonate 7-phosphate synthase and alpha-amino acid derivatives containing gem-biophosphonates, Lycopene through Wittig-Horner reaction. It is also used as a precursor for the preparation of dendritic polyglycerol anions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyllidènediphosphonate de tétraéthyle est utilisé dans la synthèse d’esters mono- et bisphosphonates à base de tétrazoloquinoline. Il agit comme intermédiaire pour la synthèse de dérivés du bisphosphonate et de l’acide bisphosphonique avec une activité anticancéreuse et antischistosomique. Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse d’inhibiteurs de sites de substrats doubles de dérivés 3-désoxy-D-arabino-heputosonate 7-phosphate synthase et alpha-amino-acides contenant des biophosphonates de gemme, Lycopène par la réaction de Wittig-Horner. Il est également utilisé comme précurseur pour la préparation d’anions de polyglycérol dendritiques.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1660-94-2
Formule moléculaire C9H22O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 288.22
Numéro MDL MFCD00039887
Clé InChI STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
CID PubChem 15455
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyl methylenediphosphonate
Densité 1.162
Point d’ébullition 151°C to 153°C (1.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 5 g
Beilstein 1813241
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Nom IUPAC diéthyl [(diéthoxyphosphoryl)méthyle]phosphonate
Poids de la formule 288.22
Pourcentage de pureté ≥98%