Learn More
Méthylidénébisphosphonate de tétraéthyl, TRC
Code produit 30415574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415574 5 g -
30410785 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30415574 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2928005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1660-94-2
Formule moléculaire C9H22O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 288.21
Synonyme P,P'-Methylenebisphosphonic Acid P,P,P',P'-Tetraethyl Ester, Methylenebisphosphonic Acid Tetraethyl Ester, Bis(diethylphosphono)methane, Methylenebis(diethoxyphosphine oxide), Methylenebis(diethyl phosphonate), Methylenebis(phosphonic acid) tetraethyl Ester, Tetraethyl methylenediphosphonate
Nom IUPAC 1-[diéthyoxyphosphorylméthyl(étoxy)phosphoryl]oxyéthane
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyl Methylidenebisphosphonate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
Poids de la formule 288.0892